Learn More
Formiato de isopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463447 250 g 250 g
11453447 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17222.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-55-8 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Isopropyl formate, is a flavoring agent. It can also be used as fragrance agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el formato isopropílico es un agente aromatizante. También se puede utilizar como agente de fragancia.
Solubilidad
soluble en agua, completamente miscible con alcohol, éter y la mayoría de los disolventes orgánicos.
Nota
d^2^0 0.901. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-55-8
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00014127
Clave InChI RMOUBSOVHSONPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl formate, formic acid, 1-methylethyl ester, formic acid isopropyl ester, formic acid, isopropyl ester, isopropyl methanoate, 1-methylethyl formate, methylethyl formate, unii-h1l164w42g, fema no. 2944, hcooch ch3 2
PubChem CID 12257
Nombre IUPAC formiato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl formate
Punto de fusión -93°C
Densidad 0.88
Punto de ebullición 68°C to 71°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Fórmula lineal HCO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.3685
Cantidad 250 g
Número UN UN1281
Beilstein 1735844
Información de solubilidad slightly soluble in water,completely miscible with alcohol,ether,and most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 98%