Learn More
Éter isopropílico (estabilizado con BHT), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diisopropyl ether |
| CAS | 108-20-3 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C6 H14 O |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | Isopropyl ether (8CI), 2,2'-Oxybis[propane], 2-Isopropoxypropane, Bis(isopropyl) ether, Di-1-methylethyl ether, Diisopropyl ether, Diisopropyl oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-propan-2-iloxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 102.17 |
| Mostrar más |