Learn More
Éter isopropílico, 99+ %, extra puro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501251 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10429110 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10073113 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180680025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    57.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 8.30€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-20-3 , 128-37-0
Número MDL MFCD00008880
Clave InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
PubChem CID 7914
Nombre IUPAC 2-propan-2-iloxipropano
SMILES CC(C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl ether
Nombre de nota Stabilized with BHT
Acidez 0.005% max.
Punto de fusión -85.5°C
Densidad 0.7200g/mL
Punto de ebullición 68°C
Temperatura de inflamación -29°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14O
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2O
Índice de refracción 1.3670 to 1.369
Cantidad 2.5 L
Número UN 1159
Beilstein 01, 362
Residuos después de la evaporación 0.01% max.
Índice Merck 15, 5258
Gravedad específica 0.72
Información de solubilidad Solubility in water: 9g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Estabilizante 5 to 250ppm BHT
Peso molecular (g/mol) 102.18
Viscosidad 0.38 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Presión de vapor 180mbar at 20°C
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.