Learn More
Éster isopropílico de cetirizina, Mikromol™
Código de producto. 30050634
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050634 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050634 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de cetirizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Ester of Cetirizine
CAS 324047-27-0
Nombres de analitos o componentes Isopropyl Ester of Cetirizine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C24 H31 Cl N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Isopropyl Ester of Cetirizine
Fórmula InChI InChI=1S/C24H31ClN2O3/c1-19(2)30-23(28)18-29-17-16-26-12-14-27(15-13-26)24(20-6-4-3-5-7-20)21-8-10-22(25)11-9-21/h3-11,19,24H,12-18H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 430.97
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.2023 g/mol