Learn More
Disulfuro de isopropilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10459040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10459040 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10459040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122700250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl disulfide
Nombre de nota 96%
CAS 4253-89-8
Color De beige a blanco
Densidad 0.9430g/mL
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H14S2
Fórmula lineal [(CH3)2CH]2S2
Índice de refracción 1.4900 to 1.492
Número MDL MFCD00008894
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 367
Gravedad específica 0.943
Sinónimo diisopropyl disulfide, isopropyl disulfide, diisopropyl disulphide, disulfide, bis 1-methylethyl, 2,2'-dithiodipropane, 1,2-diisopropyldisulfane, 2,5-dimethyl-3,4-dithiahexane, isopropyldisulfide, unii-bp550p623a, isopropyl disulfide 8ci
Clave InChI LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)SSC(C)C
Nombre IUPAC 2-(propan-2-ildisulfanil)propano
Peso molecular (g/mol) 150.3
PubChem CID 77932
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.3
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl disulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.