Learn More
Fosfato de isopropildifenilo-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Diphenyl Phosphate-d7 |
| CAS | 2469626-65-9 |
| Fórmula molecular | C15H10D7O4P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diphenyl Isopropyl Phosphate-d7, 1-Methylethyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H17O4P/c1-13(2)17-20(16,18-14-9-5-3-6-10-14)19-15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,1-2H3/i1D3,2D3,13D |
| SMILES | O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de difenilo (propan-2-il-d7) |
| Peso molecular (g/mol) | 299.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.13 |