Learn More
Parabeno isopropil-d7, TRC
Código de producto. 30396188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396188 5 mg
30389052 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8728625MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1432063-95-0
Fórmula molecular C10H5D7O3
Peso molecular (g/mol) 187.24
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic Acid 1-Methylethyl-d7 Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester, Isopropyl-d7 4-Hydroxybenzoate, Isopropyl-d7 p-Hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic Acid Isopropyl-d7 Ester
SMILES OC1=CC=C(C(OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-d7 Paraben
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D