Learn More
Parabeno isopropil-d7, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl-d7 Paraben |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3/i1D3,2D3,7D |