Learn More
Clorhidrato de isopropil-d7-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| CAS | 106658-10-0 |
| Fórmula molecular | C3 2H7 H2 N . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9CI), Isopropyl-d7-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9N.ClH/c1-3(2)4;/h3H,4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 102.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0941 |