Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, MP Biomedicals
Código de producto. 11450572 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450572 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 11450572 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219402990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 500 miligramos
    Ahorro 3.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Reactivo de biología molecular. Componente de medios de cultivo celular para uso en genética molecular. Inductor de β-galactosidasa
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Número MDL MFCD00063273
Cantidad 500 mg
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(propan-2-ylsulfanil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 238.30
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado No disponible
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside, molecular biology reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside