Descripción
- El IPTG es un análogo de la galactosa no reconocido por la β-galactosidasa. Se utiliza como inductor de operón lac en las bacterias.
- A una concentración de 1 mM, el IPTG induce la expresión del gen β-galactosidasa en las bacterias y luego permite la selección de bacterias recombinantes Lac+ en un medio que contiene X-Gal.
- Se utiliza junto con X-Gal o Bluo-Gal en la selección azul-blanca de colonias bacterianas recombinantes que inducen la expresión del operón lac en Escherichia coli.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 110 °C (literatura) |
| Color | Blanco |
| pH | 7 |
| Notas de grado de pureza | >99% |
| Cantidad | 10 x 1 g |
| Beilstein | 4631 |
| Información de solubilidad | 10g/L en agua. |
| Rotación óptica | -28,9° a -32° (c=1, agua) |
| Grado | No disponible |
| Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside