Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, MP Biomedicals™
Código de producto. 11467090 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 x 1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467090 1 g 1 g
11487090 10 x 1 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467090 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 11IPTG0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.90€
    91.35€ / 1 g
    Ahorro 4.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, grado genómico, > 99 %, polvo blanco
  • El IPTG es un análogo de la galactosa no reconocido por la β-galactosidasa.
  • Se utiliza como inductor de operón lac en las bacterias. A una concentración de 1 mM, el IPTG induce la expresión del gen β-galactosidasa en las bacterias y luego permite la selección de bacterias recombinantes Lac+ en un medio que contiene X-Gal.
  • Se utiliza junto con X-Gal o Bluo-Gal en la selección azul-blanca de colonias bacterianas recombinantes que inducen la expresión del operón lac en Escherichia coli.
  • IPTG (isopropil-β-D-tiogalactopiranósido) es un análogo de la galactosa no reconocido por la β-galactosidasa.
  • El IPTG es un análogo de la galactosa no metabolizable que induce la expresión del operón lac en Escherichia coli.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo IPTG, Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(propan-2-ylsulfanil)oxano-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Punto de fusión 110°C (literature)
Color Blanco
pH 7
Notas de grado de pureza >99%
Cantidad 1 g
Beilstein 4631
Información de solubilidad 10g/L in water.
Rotación óptica -28.9° to -32° (c=1, water)
Grado Genómica
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside