Learn More
Isopropil-βD-tiogalactopiranososido (IPTG) (polvo blanco, dioxano cristalino), Fisher BioReagents™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside |
| Punto de fusión | 122°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Envase | Glass Bottle |
| Forma física | Sólido |
| Índice Merck | 15, 5126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |