Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido (IPTG) (sin dioxano), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10214633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10214633 1 g Glass Bottle 1 GR
10356553 10 g Frasco de vidrio 10 g
10021793 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10214633 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP17551
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nombre de nota Dioxane-free
Punto de fusión 110° to 115°C
Color Blanco
pH 5 to 7
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 % (by TLC)
Envase Glass Bottle
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 5126
Rotación específica -28.5 to -34.5° (+ or −)
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.31
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.