Learn More
Isopropil ß-D-tiogalactopiranósido, libre de dioxano, TRC
Código de producto. 30397909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397909 10 g 10 g
30391053 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI87300010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9 H18 O5 S
Cantidad 10 g
Sinónimo Isopropyl -B-D-Thiogalactopyranoside, Dioxane Free
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 238.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0875