Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside |
| Cantidad | 5 g |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-(propan-2-ylsulfanil)oxano-3,4,5-triol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
| Grado | No disponible |
| Forma física | cristalino/a/s |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl-
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl-lactopyranoside