Learn More
Isopropil-β-D-tiogalactopiranósido, ≥99 %, para bioquímica, contiene aprox. 15 % 1,4-dioxano, ACROS Organics™
Código de producto. 10431271 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10431271 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10164660 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10431271 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 228560025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 367-93-1 , 123-91-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Pérdida por secado 15% to 16% (90°C, 3 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Beilstein 17, IV, 3726
Índice Merck 15, 5126
Condición de rotación específica − 27.00 (20.00°C c=1,H2O)
Rotación específica -25° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo cristalino o agujas