Learn More
Cianoacetato de isopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11403864 25 g 25 g
11413864 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403864 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11887.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13361-30-3 | C6H9NO2 | 127.143 g/mol
Isopropyl cyanoacetate was used in the synthesis of 3-substituted coumarins by undergoing KnÖevenagel reactions with aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cianoacetato de isopropilo se utilizó en la síntesis de cumarinas 3-sustituidas tras experimentar reacciones de Knöevenagel con aldehídos y cetonas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13361-30-3
Fórmula molecular C6H9NO2
Peso molecular (g/mol) 127.143
Número MDL MFCD00019842
Clave InChI BESQLCCRQYTQQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl cyanoacetate, isopropyl 2-cyanoacetate, cyanoacetic acid isopropyl ester, acetic acid, cyano-, isopropyl ester, unii-0v3mgi9xma, 0v3mgi9xma, acetic acid, cyano-, 1-methylethyl ester, propan-2-yl cyanoacetate, prop-2-yl cyanoacetate, acmc-1bsph
PubChem CID 25917
Nombre IUPAC 2-cianoacetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl cyanoacetate
Densidad 1.013
Punto de ebullición 207°C
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 25 g
Beilstein 1756014
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.14
Porcentaje de pureza 97%