Learn More
Cloroacetato de isopropilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468860 25 mL 25 ml
11499366 100 mL 100 ml
11409376 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19070.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105-48-6 | C5H9ClO2 | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-48-6
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD00040410
Clave InChI VODRWDBLLGYRJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl chloroacetate, chloroacetic acid isopropyl ester, acetic acid, chloro-, 1-methylethyl ester, iso-propyl chloroacetate, clch2c o och ch3 2, ccris 7748, acetic acid, chloro-, isopropyl ester, acetic acid, 2-chloro-, 1-methylethyl ester, chloroacetic acid, 1-methyl ester, monochloroacetic acid isopropyl ester
PubChem CID 7759
Nombre IUPAC Propan-2-il 2-cloroacetato
SMILES CC(C)OC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl chloroacetate
Densidad 1.08
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Fórmula lineal ClCH2CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4205
Cantidad 25 mL
Número UN UN2947
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl chloroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl chloroacetate