Learn More
Bromoacetato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl bromoacetate |
| CAS | 29921-57-1 |
| Fórmula molecular | C5H9BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Propan-2-yl-2-bromoacetate, Acetic acid, 2-bromo-1-methylethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-4(2)8-5(7)3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | propan-2-il 2-bromoacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 181.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.9786 |