Learn More
Bromoacetato de isopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15294724 100 g Frasco de vidrio 100 g
10269840 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294724 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412811000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29921-57-1
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00009886
Clave InChI JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
Nombre IUPAC propan-2-il 2-bromoacetato
SMILES CC(C)OC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Bromoacetate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3990g/mL
Punto de ebullición 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.399
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2