Learn More
Bromoacetato de isopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269840 25 g Frasco de vidrio 25 g
15294724 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412810250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 29921-57-1 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29921-57-1
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00009886
Clave InChI JCWLEWKPXYZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1-methylethyl ester, acetic acid, 2-bromo-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromoacetate, brch2c o och ch3 2, bromoacetic acid isopropyl ester, i-propyl bromoacetate, acmc-1ciu8, isopropyl .alpha.-bromoacetate
PubChem CID 121593
Nombre IUPAC propan-2-il 2-bromoacetato
SMILES CC(C)OC(=O)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material Isopropyl bromoacetate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3990g/mL
Punto de ebullición 59.0°C to 61.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4440 to 1.4460
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.399
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl bromoacetate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement