Learn More
Isopropil-beta-D-tiogalactósido, sin dioxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474647 5 g 5 g
11464647 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21149.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.26€
    261.65€ / 5 g
    Ahorro 57.61€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Beta-galactosidase inducer.Isopropyl-β-D-thiogalactoside is used as a reagent in molecular biology. It is used as an effective inducer of protein expression where the gene is under the control of the lac operator. It is used with 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside to identify the non-recombinant plasmid in cloning experiments by blue-white screen methodology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inductor de beta-galactosidasa. La isopropil-β-D-tiogalactosidasa se utiliza como reactivo en biología molecular. Se utiliza como un inductor eficaz de la expresión de la proteína donde el gen está bajo el control del operador del lac. Se utiliza con 5-bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido para identificar el plásmido no recombinante en experimentos de clonación mediante la metodología de la pantalla azul-blanca.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-beta-D-thiogalactoside
Nombre de nota dioxane-free
Punto de fusión 109°C to 115°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4631
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica −32° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza 99%