Learn More
Isopropil-beta-D-tiogalactopiranósido (IPTG), sin dioxano, > 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15773552 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15773552 5 g Frasco de plástico 5 g
15763552 1 g Frasco de plástico 1 g
15783552 25 g Frasco de plástico 25 g
15793552 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15773552 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J17886.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
  • Induces the lac operon in E. coli by binding and inactivating the lac repressor.
  • Selection for lac Y mutants.
  • Selection for recombinant plasmids containing β-galactosidase fusion proteins.
  • Induces the cellular content of lactose permease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Induce el operón de lac en E. coli mediante la unión y la inactivación del represor de lac
  • Selección para mutantes de lac Y.
  • Selección de plásmidos recombinantes que contengan proteínas de fusión beta-galactosidasa
  • Induce contenido celular de la lactosa permea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.298
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nombre IUPAC (2R3R4S5R6S)-2-(Hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
SMILES CC(C)SC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG)
Punto de fusión 109°C to 115°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Beilstein 4631
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo