Learn More
Thermo Scientific Chemicals Isopropil-beta-D-tiogalactopiranósido, 99 %, para bioquímica, sin dioxano
Código de producto. 10205731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205731 10 g Frasco de vidrio 10 g
10031991 1 g Frasco de vidrio 1 g
10786433 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10205731 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 302790100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-93-1 | C9H18O5S | 238.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-93-1
Fórmula molecular C9H18O5S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00063273
Clave InChI BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
Sinónimo iptg, isopropyl-beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl-beta-d-thiogalactoside, isopropyl thiogalactoside, isopropyl beta-d-thiogalactopyranoside, isopropyl beta-d-thiogalactoside, isopropyl beta-d-1-thiogalactopyranoside, unii-x73vv2246b, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-isopropylthio tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, isopropyl-1-beta-d-thiogalactoside
PubChem CID 656894
ChEBI CHEBI:61448
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hidroximetil)-6-propan-2-ilsulfaniloxana-3,4,5-triol
SMILES CC(C)S[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 17, IV, 3726
Índice Merck 15, 5126
Condición de rotación específica − 31.00 (20.00°C c=1,water)
Rotación específica -29° to -33° (20°C, 589nm) (c=1, water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.31
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Bioquímica
Forma física Polvo o escamas