Learn More
Benzoato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Benzoate |
| CAS | 939-48-0 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid 1-methylethyl ester, Benzoic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl benzoate, Benzoic acid iso-propyl ester, Isopropyl benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(2)12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 164.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0837 |