Learn More
Isopropil Bencenosulfonato, TRC
Código de producto. 17903385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903385 25 mg 25 miligramos
17920415 10 mg 10 miligramos
17940425 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17903385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82435025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6214-18-2
Fórmula molecular C9 H12 O3 S
Peso molecular (g/mol) 200.25
Sinónimo Benzenesulfonic Acid Isopropyl Ester, Benzenesulfonic Acid 1-Methylethyl Ester; Isopropyl Besylate;
Nombre IUPAC bencesulfonato de propan-2-il
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Benzenesulfonate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3S/c1-8(2)12-13(10,11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0507
Porcentaje de pureza >95%