Learn More
Isopropyl Alcohol, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15637910
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637910 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 15637910 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor I9030100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cumple con las especificaciones pruebas de la USP
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL MFCD00011674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH Neutral
Punto de fusión -90°C
Nombre de nota Meets USP testing specifications
Color Incolora
Densidad 0.785g/mL at 25°C
Cantidad 100 mL
Límite de explosión 0.02
Temperatura de inflamación 12°C (53.6°F)
Punto de ignición 750°F
Olor Alcohol-like
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Presión de vapor 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Punto de ebullición 77°C to 83°C (1013 hPa)
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol