Learn More
Alcohol isopropílico, ≥ 99 %, uso con reactivos, para análisis de la ACS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436471 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11436471 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 11436471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400791
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl alcohol
Nombre de nota For ACS analysis
CAS 67-63-0
Color Incolora
Densidad 0 .784 to 0.786 g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Fórmula molecular C3H8O
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nombre IUPAC propano-2-ol
Peso molecular (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Grado Reactivo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl Alcohol, ACS
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .