Learn More
Alcohol isopropílico, 99 % (reactivo de Biología Molecular), MP Biomedicals
Código de producto. 11406471 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406471 25 mL -
11426471 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406471 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219400625
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Alcohol, 99%
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.09