Learn More
Acetilsalicilato de isopropilo, Mikromol™
Descripción
Acetilsalicilato de isopropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Acetylsalicylate |
| CAS | 2224-88-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl Acetylsalicylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H14 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Isopropyl Acetylsalicylate, 2-(Acetyloxy)-benzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, isopropyl ester, acetate (7CI,8CI), NSC 406668 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)16-9(3)13/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1ccccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetiloxibenzoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |