Learn More
Acetoacetato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30396787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396787 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30396787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82372525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Acetoacetate
CAS 542-08-5
Fórmula molecular C7 H12 O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Butanoic acid, 3-oxo-, 1-methylethyl ester, Acetoacetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid 1-methylethyl ester, 3-Oxobutanoic acid isopropyl ester, Isopropyl 3-oxobutanoate, Isopropyl 3-oxobutyrate, Isopropyl acetoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)CC(=O)C
Nombre IUPAC 3-oxobutanoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786