Learn More
Acetoacetato de isopropilo-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl Acetoacetate-d7 |
| CAS | 1329502-96-6 |
| Fórmula molecular | C7H5D7O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Oxo-butanoic Acid 1-Methylethyl Ester-d7, 3-Oxobutanoic Acid Isopropyl Ester-d7, Acetoacetic Acid Isopropyl Ester-d7, Isopropyl Acetoacetate-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c1-5(2)10-7(9)4-6(3)8/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)CC(=O)C)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il 3-oxobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1226 |