Learn More
Acetato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30004325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004325 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30004325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82341510ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetic acid-isopropyl ester
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 10 mL
Sinónimo Acetic acid, isopropyl ester (6CI,8CI), 1-Methylethyl acetate, 2-Acetoxypropane, 2-Propyl acetate, Isopropyl acetate, Isopropyl ethanoate, NSC 9295
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681