Learn More
Acetato isopropílico, Puriss p.a., ≥99,5% (GC), Solstice
Descripción
- Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl acetate |
| Densidad | 0,872 g/mL a 25 °C |
| Punto de ebullición | de 85 °C |
| Límite de explosión | 1,8% (37°años, mujer), 8% |
| Temperatura de inflamación | 4 °C (39,2 °F) |
| Punto de ignición | 894 °F |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3COOCH(CH3)2 |
| Índice de refracción | 1.377 |
| Cantidad | 250 mL |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Isopropyl acetate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: isopropyl acetate