Learn More
Acetato de isopropilo, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397356 1000 mL 1 litro
11387356 250 mL 250 ml
11307366 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09337.AU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.00€
    44.65€ / 1 litros
    Ahorro 7.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Isopropyl acetate is a solvent in chemical industry, especially for cellulose, plastics, waxes, resins, gums, paints, oil and fats. and also as flavoring agent. It is an active component of perfumes and printing inks. It is also employed as an extractant for the preparation of antibiotics, vitamins and hormones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de isopropilo es un disolvente de la industria química, especialmente para celulosa, plásticos, ceras, resinas, gomas, pinturas, aceite y grasas, y también es un agente aromatizante. Es un componente activo de perfumes y tintas de impresión. También se emplea como agente de extracción para la preparación de antibióticos, vitaminas y hormonas.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua fría y metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl acetate
Punto de fusión -73°C
Densidad 0.87
Punto de ebullición 87°C to 89°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Ester-like
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)2
Índice de refracción 1.377
Cantidad 1000 mL
Número UN UN1220
Beilstein 1740761
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5205
Información de solubilidad Slightly miscible with cold water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Isopropyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl acetate