Learn More
Acetato de isopropilo, ≥99,6 %, Honeywell™
Código de producto. 15685770 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15685770 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15675770 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685770 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 5374622.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
≥99,6%
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl acetate
Punto de fusión -73°C
Color Incolora
Densidad 0.872g/mL at 25°C
Punto de ebullición 91°C
Límite de explosión 1.8% (37°F), 8%
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 894°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOCH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.377
Cantidad 2.5 L
Número UN UN1220
Beilstein 1740761
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13g/mol
Presión de vapor 47mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.6%