Learn More
Isopropyl Acetate, 98%, Honeywell™
Código de producto. 15661040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15661040 1 L Glass Bottle 1 litro
15671040 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15661040 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1129921L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
0.98
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-21-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00008877
Clave InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
Nombre IUPAC acetato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl Acetate
Punto de fusión -73°C
Color Incolora
Densidad 0.872g/mL at 25°C
Punto de ebullición 85°C
Límite de explosión 1.8% (37°F), 8%
Temperatura de inflamación 4°C (39.2°F)
Punto de ignición 894°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COOCH(CH3)2
Índice de refracción n20/D 1.377(lit.)
Cantidad 1 L
Número UN UN1220
Beilstein 1740761
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13g/mol
Presión de vapor 47mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid