Learn More
5-(difenilfosforil)pentanoato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30402028
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30402028 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30402028 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82445025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 5-(Diphenylphosphoryl)pentanoate
CAS 2088449-88-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20H25O3P
Cantidad 25 mg
Sinónimo Isopropyl 5-(Diphenylphosphinyl)pentanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25O3P/c1-17(2)23-20(21)15-9-10-16-24(22,18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-8,11-14,17H,9-10,15-16H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)CCCCP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 5-difenilfosforilpentanoato de isopropilo
Peso molecular (g/mol) 344.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.154
Porcentaje de pureza >95