Learn More
Isopropil 4-hidroxibenzoato, 98 %
Código de producto. 11431658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431658 10 g 10 g
11498860 5 g 5 g
11441658 50 g 50 g
11451658 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11431658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13930.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4191-73-5 | C10H12O3 | 180,20 g/mol
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Adecuado para el desarrollo de materiales para baterías.
Aplicaciones
Se utiliza como conservante en cosméticos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4191-73-5
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.20
Número MDL MFCD00016468
Clave InChI CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl 4-hydroxybenzoate, isopropylparaben, isopropyl p-hydroxybenzoate, isopropyl paraben, p-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, isopropylhydroxybenzoate, unii-a6eox47qk0, p-oxybenzoesaureisopropylester, 4-hydroxybenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester
PubChem CID 20161
Nombre IUPAC propan-2-il 4-hidroxibenzoato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-hydroxybenzoate
Punto de fusión 84°C to 86°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2641564
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.21
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación