Learn More
Isopropil 4-Hidroxi-3,5-diisopropilbenzoato, TRC
Código de producto. 30395093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30395093 100 mg 100 miligramos
30393754 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30395093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI822250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2095678-97-8
Fórmula molecular C16H24O3
Peso molecular (g/mol) 264.36
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl), Benzoic Acid 1-Methylethyl Ester
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O3/c1-9(2)13-7-12(16(18)19-11(5)6)8-14(10(3)4)15(13)17/h7-11,17H,1-6H3