Learn More
Isopropil 4-Hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxilato 1,1-dióxido (Impureza Piroxicam L), TRC
Código de producto. 30135611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135611 100 mg 100 miligramos
17962865 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI824600100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118854-48-1
Fórmula molecular C13 H15 N O5 S
Peso molecular (g/mol) 297.33
Sinónimo Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, 1-Methylethyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxylate 1,1-Dioxide, Meloxicam Imp. F (EP), Piroxicam Imp. L (EP)
Nombre IUPAC Propan-2-IL 4-hidroxi-2-metil-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxilato
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-Hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxyl
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO5S/c1-8(2)19-13(16)11-12(15)9-6-4-5-7-10(9)20(17,18)14(11)3/h4-8,15H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0671