Learn More
4-Bromobutanoato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 4-Bromobutanoate |
| CAS | 70923-64-7 |
| Fórmula molecular | C7H13BrO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Bromobutyric Acid Isopropyl Ester, Isopropyl 4-Bromobutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13BrO2/c1-6(2)10-7(9)4-3-5-8/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromobutanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 209.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0099 |