Learn More
4-aminobenzoato de isopropilo, TRC
Código de producto. 30398606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398606 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI9006555G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate, 4-Aminobenzoic acid 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de propan-2-il
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946