Learn More
4-aminobenzoato de isopropilo, Mikromol™
Descripción
4-aminobenzoato de isopropilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 18144-43-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl 4-Aminobenzoate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenzoato de propan-2-il |
| Mostrar más |