Learn More
4-aminobenzoato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30049182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049182 25 mg 25 miligramos
30051961 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049182 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1255.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-aminobenzoato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-Aminobenzoate
CAS 18144-43-9
Nombres de analitos o componentes Isopropyl 4-Aminobenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Isopropyl 4-Aminobenzoate, 4-Aminobenzoic Acid 1-Methylethyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 1-Methylethyl 4-aminobenzoate, Isopropyl 4-aminobenzoate, Isopropyl p-aminobenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de propan-2-il
Peso molecular (g/mol) 179.22
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946 g/mol