Learn More
4-Aminobenzoato de isopropilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498177 25 g 25 g
11408187 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17551.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18144-43-9 | C10H13NO2 | 179.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18144-43-9
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.219
Número MDL MFCD00017108
Clave InChI JWCPZKNBPMSYND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl 4-aminobenzoate, 4-amino-benzoic acid isopropyl ester, isopropyl p-aminobenzoate, 4-aminobenzoic acid isopropyl ester, benzoic acid, 4-amino-, 1-methylethyl ester, benzoic acid, p-amino-, isopropyl ester, methylethyl 4-aminobenzoate, isopropyl-4-aminobenzoate, 4-isopropoxycarbonylaniline, acmc-1brt8
PubChem CID 87470
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de propan-2-il
SMILES CC(C)OC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-aminobenzoate
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.21
Porcentaje de pureza 98%