Learn More
4-amino-2-hidroxibenzoato de isopropilo (aminosalicilato de isopropilo), Mikromol™
Descripción
4-amino-2-hidroxibenzoato de isopropilo (aminosalicilato de isopropilo)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate) |
| CAS | 6018-21-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Isopropyl 4-Amino-2-hydroxybenzoate (Isopropyl Aminosalicylate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Salicylic acid, 4-amino-, isopropyl ester (6CI,8CI), Isopropyl 4-aminosalicylate, Isopropyl p-aminosalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-10(13)8-4-3-7(11)5-9(8)12/h3-6,12H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1ccc(N)cc1O |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-hidroxibenzoato de propan-2-ilo |
| Mostrar más |