Learn More
4-acetilbenzoato de isopropilo, Mikromol™
Código de producto. 30052702
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052702 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052702 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.750100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-acetilbenzoato de isopropilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropyl 4-Acetylbenzoate
CAS 220089-22-5
Nombres de analitos o componentes Isopropyl 4-Acetylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H14 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzoic acid, 4-acetyl-, 1-methylethyl ester, 1-Methylethyl 4-acetylbenzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O3/c1-8(2)15-12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 4-acetilbenzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 206.2378
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0943 g/mol