Learn More
4-[[2-(N-metilcarbamoil)-4-piridil]oxi]fenilcarbamato de isopropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isopropyl 4-[(2-(N-Methylcarbamoyl)-4-pyridyl)oxy]phenylcarbamate |
| CAS | 2206827-14-5 |
| Fórmula molecular | C17H19N3O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Isopropyl (4-((2-(Methylcarbamoyl)pyridin-4-yl)oxy)phenyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3O4/c1-11(2)23-17(22)20-12-4-6-13(7-5-12)24-14-8-9-19-15(10-14)16(21)18-3/h4-11H,1-3H3,(H,18,21)(H,20,22) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(OC2=CC=NC(C(NC)=O)=C2)C=C1)OC(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[4-[2-(metilcarbamoil)piridin-4-il]oxifenil]carbamato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1376 |